Merck
BR76020
BRAND® spring clip
size 16 mm , Grip, bore 3 mm
Synonym(e):
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
zinc-plated steel
Beschreibung
zinc/PE-coated steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 76020
Bohrung
3 mm
Größe
16 mm , Grip
Allgemeine Beschreibung
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)