Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
green silicone
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F38000-0002
W × H
10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½"
General description
Hot Hand Mitts provide superior protection when handling hot or cold objects, including dry ice.
Features and Benefits
- Withstands temperatures as high as 260°C (500°F)
- Remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
- Soft, compliant silicone rubber naturally conforms to hand and object and resists tearing
- Gripping surfaces have concave tipped studs for a non-slip grip
- Easier and faster to use than gloves or tongs for many applicationsOne size fits all hands, left or right
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description green silicone, W × H 10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½" | description red silicone, W × W 10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½" | description size M (9) | description size S (8) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 pair | packaging pack of 1 pair |
| material green silicone | material red silicone | material black (fluorocarbon rubber), black gloves | material black (fluorocarbon rubber), black gloves |
| W × H 10 cm × 19 cm , 3⅞ x 7½" | W × H - | W × H - | W × H - |
| manufacturer/tradename Bel-Art F38000-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art | manufacturer/tradename KCL 890 | manufacturer/tradename KCL 890 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubber hand protector
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?