Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
508506
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
245 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI key
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>233.6 °F
Flammpunkt (°C)
> 112 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?