Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-966-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
SMILES string
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
InChI key
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH3(11255)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betahistin -dihydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?