Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC10H6SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-311-4
Beilstein/REAXYS Number:
2115629
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1cccc2ccc(cc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-4-5-8(6-9(7)10)15(12,13)14/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid can be used as a reactant to synthesize:
- Fe3O4/sulfonated polyaniline composite material via chemical oxidative polymerization with aniline in the presence of magnetite (Fe3O4) nanoparticles.
- Prismatic crystals of strychnine-8-ammonio-2-naphthalenesulfonate-water by heating with strychnine in water/ethanol solvent mixture.
- 5-amino-9-dialkylamino benzo[a]phenoxazine dyes (Nile blue analogs) by condensation with N-alkyl or N-sulfo-propyl 4-arylazo-substituted 3-hydroxyaniline.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?