Merck
A7302
4-Acetamidophenol
98%
Synonym(e):
4-Acetamidophenol, 4′-Hydroxyacetanilid, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Acetaminophen, Paracetamol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
EC Number:
203-157-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2208089
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
form
crystals
mp
168-172 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Analgetikum
4-Acetamidophenol may be used to synthesize cis-and trans-4-acetamidocyclohexanol in the presence of Mg, Na or Ce modified ruthenium-supported catalysts.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)