Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCC≡CCOOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-169-2
Beilstein/REAXYS Number:
3571639
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[K+].OC(=O)C#CC([O-])=O
InChI
1S/C4H2O4.K/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
KLLYWRUTRAFSJT-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?