Merck
96080
(Z-Cys-OH)2
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Di-Z-L-cystin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-181-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2550640
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]/D −91±2°, c = 2% in acetic acid
mp
118-122 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)