Fortfahren mit
95352
D-(−)-Weinsäure-dibenzylester
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,50
€ 71,62
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.33
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4787873
Assay:
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form:
powder
€ 71,62
Listenpreis€ 95,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −12.5±1°, c = 1.1% in acetone
mp
66-70 °C
functional group
ester, hydroxyl, phenyl
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O6/c19-15(17(21)23-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18(22)24-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16,19-20H,11-12H2/t15-,16-/m0/s1
InChI key
LCKIPSGLXMCAOF-HOTGVXAUSA-N
Application
(-)-Dibenzyl D-tartrate can be employed as a reactant to synthesize:
  • 2,3-bis(8-Methoxyoctanoyl) dibenzyl tartrate (DBT) by reacting with 8-methoxyoctanoic acid in the presence of 1-ethyl-3-(3-(dimethylamino)propyl)carbodiimide (EDCI) as a coupling reagent.[1]
  • (-)-Chicoric acid (2,3-bis{[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxoprop-2-enyl]oxy}butanedioic acid), as a potent inhibitor.
  • Diesters of aziridine-2,3-dicarboxylic acid derivatives.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
958895665569799
description
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
description
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
66-70 °C
mp
-
mp
-
mp
−26 °C (lit.)
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
optical activity
[α]20/D −12.5±1°, c = 1.1% in acetone
optical activity
[α]20/D −32±2°, neat
optical activity
[α]20/D −37±3°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
functional group
ester, phenyl, hydroxyl
functional group
amine
functional group
ester, hydroxyl
functional group
ester, hydroxyl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)