Merck
932736
3-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-9-phenyl-9H-carbazole
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
DPTPCz, Host
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H22N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.23
eCl@ss:
32150313
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
sublimed grade
Quality Segment
description
Emissive Layer
assay
≥99% (HPLC)
transition temp
transition temp 86 °C (Tg)
solubility
2-methyltetrahydrofuran: soluble, ethyl acetate: soluble
λmax
305 nm±5 nm in ethyl acetate, 353 nm±5 nm in ethyl acetate
fluorescence
λem 416 nm±10 nm in ethyl acetate
orbital energy
HOMO 5.7 eV , LUMO 2.8 eV 
SMILES string
[n]2(c3c(c7c2cccc7)cc(cc3)c4nc(nc(n4)c6ccccc6)c5ccccc5)c1ccccc1
InChI
1S/C33H22N4/c1-4-12-23(13-5-1)31-34-32(24-14-6-2-7-15-24)36-33(35-31)25-20-21-30-28(22-25)27-18-10-11-19-29(27)37(30)26-16-8-3-9-17-26/h1-22H
InChI key
VPPRLINZYBFAMS-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′,4′′-Tris(N-(naphthalen-2-yl)-N-phenyl-amino)-triphenylamine, also known as DPTPCz, is used as host/TADF material in organic electronics. It is solution-processable, and quite popular for electroluminescent device, and other optoelectronic device, such as displays (OLED).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)