Fortfahren mit
930792
3-[1,3-Dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
≥95.0%
Synonym(e):
2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.32
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(C#CCCO)C3C2)CC1
InChI
1S/C17H16N2O4/c20-9-2-1-4-11-5-3-6-12-13(11)10-19(17(12)23)14-7-8-15(21)18-16(14)22/h3,5-6,14,20H,2,7-10H2,(H,18,21,22)
InChI key
CXYDJLZSIZXGEC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-[1,3-Dihydro-4-(4-hydroxy-1-butyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione is a functionalized cereblon (CRBN) ligand used in the development of lenalidomide-based protein degrader building blocks. Can be activated by many nucleophiles or form ether linkages through its terminal hydroxyl group. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
929352930822930695
functional group
hydroxyl
functional group
disulfide
functional group
hydroxyl
functional group
amine
assay
≥95.0%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)