Fortfahren mit
930644
VH 032 amide-PEG2-acid
≥95%
Synonym(e):
(S,R.S)-AHPC-PEG2-acid, (S,R,S)-AHPC-CO-PEG2-C2-acid, 3-[2-(2-{[(2S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-({[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}carbamoyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}ethoxy)ethoxy]propanoic acid, L-Prolinamide, N-[3-[2-(2-carboxyethoxy)ethoxy]-1-oxopropyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H42N4O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.74
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
Application
VH 032 amide-PEG2-acid is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal carboxyl group, allowing rapid conjugation of amine containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
929352930512930636
description
≥95%
description
-
description
≥95.0%
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
assay
≥95%
functional group
carboxylic acid
functional group
disulfide
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)