Fortfahren mit
930563
Pomalidomide-PEG2-C2-azide
≥95%
Synonym(e):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.41
UNSPSC Code:
51471602
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
930571931594930547
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95.0%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
functional group
azide
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
azide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)