Merck
925896
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide
95%, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H27BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
535.47
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352101
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder
impurities
≤1.1 mol THF, residual
mp
>300 °C
Application
7-(Dimethylamino)-1-methoxy-9-(naphthalen-1-yl)-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Legal Information
Product of Solvias
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)