Fortfahren mit
923737
INVIVO-GEL VEGF bioink
suitable for 3D bioprinting applications
Synonym(e):
3D bioprinting, 3DBP, ECM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 477,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352201
€ 477,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
INVIVO-GEL VEGF bioink is specifically developed and optimized for 3D bioprinting applications. The INVIVO-GEL VEGF bioink kit includes optimally formulated VEGF mimetic peptide conjugated gelatin-based hydrogel complex packed in syringe for easy dispensing. The kit also includes Gel-linker, which reinforces mechanical stability. A transparent hydrogel forms when contents are properly mixed and exposed to UV light. This bioink is capable of generating mechanically stable 3D structures that can be maintained for days in the culture environment. The tissue constructs functionalized with VEGF peptide mimics could potentially induce guided endothelial cell growth for promoting vascularization.
Other Notes
INVIVO-GEL VEGF in syringe 5mL x 2
Gel-linker(A) powder 500µL x 1
Gel-linker(B) powder 1µL x 1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
923745923796923788
description
suitable for 3D bioprinting applications
description
suitable for 3D bioprinting applications
description
suitable for 3D bioprinting applications
description
derived from primary human mesenchymal stem cell culture, suitable for 3D bioprinting applications
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)