Fortfahren mit
915548
Iron-doped hydroxyapatite nanopowder
5 at%
Synonym(e):
Ca5(PO4)3OH, Fe-doped HAp, Theranostic nanoparticles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.23
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
form
nanopowder
Quality Segment
reaction suitability
core: calcium
Application
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1231020930944890
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
nanopowder
form
powder (fine)
form
powder
form
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)