Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18I2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
color
off-white
SMILES string
[I-].[I-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2HI/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
InChI key
UBZXDFQTNLTDMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications.[1][2] The variations/substitution in organohalide cations and anions is employed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length, and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color off-white | color white | color beige | color white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?