Direkt zum Inhalt
91040
Glycerin-tricaprylat
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
1,2,3-Tricapryloyl-glycerin, 1,2,3-Trioctanoylglycerin, Glycerin-trioctanoat, Tricaprylin, Trioctanoin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)6COOCH2]2CHOCO(CH2)6CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.68
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-686-5
Beilstein/REAXYS Number:
1717202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
233 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
InChI key
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)