Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24ClP
Molekulargewicht:
414.91
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98%, 98% (AgNO3, titration)
form
powder
contains
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
color
white to light yellow
storage temp.
2-8°C
Application
The polymer of 4-Vinylbenzyl(triphenyl)phosphonium chloride exhibits UCST behaviour in the presence of sodium salts (NaCl, NaBr, and NaI) . In the presence of these salts, the polymer shows thermo responsiveness.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 99% | description 90% | description technical, ≥90% (GC), contains 0.1% total stabilizer |
| assay ≥98%, 98% (AgNO3, titration) | assay 99% | assay 90% | assay ≥90% (GC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form - | form liquid | form liquid |
| contains Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer | contains - | contains 500 ppm tert-butylcatechol as inhibitor | contains 0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer, 0.05% nitroparaffin as stabilizer, 0.1% total stabilizer |
| color white to light yellow | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?