Merck
90368
(R)-Boc-4-cyan-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanphenyl)-buttersäure, Boc-4-cyan-D-β-homophenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
UXSGGQWSQPYJTQ-CYBMUJFWSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)