Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8F2N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Halogenations
mp
146-149 °C
functional group
amide
SMILES string
F[S](=O)(=O)N([S](=O)(=O)F)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI key
SMMIWAIOWMUFCR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (AISF) is a shelf-stable, crystalline reagent for synthesis of fluorosulfates and sulfamoyl fluorides via reaction with phenol and amine nucleophiles. A convenient alternative to the toxic sulfuryl fluoride gas traditionally required for installation of the valuable -SO2F functional group, the solid reagent AISF will find wide utility in preparation of synthetic precursors as well as chemical biology, polymer chemistry, cross-coupling, and deoxyfluorination applications.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?