Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
availability
available only in USA
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?