Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 489,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28N4O4S · C2HF3O2
Molekulargewicht:
486.51
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder or crystals
Quality Segment
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)C(F)(F)F.[O-]C([C@@H](CCCCNC(CCCC[C@@H]1[C@@](NC(N2)=O)([H])[C@@]2([H])CS1)=O)[NH3+])=O
InChI
1S/C16H28N4O4S.C2HF3O2/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14;3-2(4,5)1(6)7/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);(H,6,7)/t10-,11-,12-,14-;/m1./s1
InChI key
ICPIMQLAGIDGFB-XSCHNBKYSA-N
Application
Biotinylated D -lysine (BDL) can be used to conjugate a biotin handle into bacterial peptidoglycan (PG) for various applications. For example, Suzanne Walker and coworkers reported that penicillin-binding protein PBP4 of Staphylococcus aureus could use BDL to biotinylate Lipid I and Lipid II, facilitating assays to measure infamously low-abundance pools of cellular lipid-linked PG precursors. BDL provides a tool for studying other aspects of PG assembly including antibacterial development efforts.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?