Merck
900490
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Synonym(e):
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
UNSPSC-Code:
12141717
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Form
nanourchin
Haltbarkeit
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
Lagerbedingungen
protect from light
Partikelgröße
50 nm
λmax
585 nm
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Rechtliche Hinweise
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.