Fortfahren mit
900282
CdS/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 450 nm, solid
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
form
powder, solid
mp
>380 °C
fluorescence
λem 450 nm, λem 450 nm±10 nm, quantum yield >50%
functional group
oleic acid
Application
Highly purified CdS/ZnS quantum dots with oleic acid surface ligand contain extremely low free organic ligands and impurities. They are well suited for display, solid state lighting, and solar cell applications. They can be used as electroluminescence emitter in quantum dots based LEDs or embedded in polymer matrix as the backlight of LCD display. CdSe/ZnS quantum dots in solid form can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, and hexane.[1][2]
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Disclaimer
Do not freeze the material.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-23-6
CAS No.
1306-23-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)