Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
bp
205 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
InChI key
NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥97.0% (GC) | description 98% | description ≥97.0% (GC) |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| bp 205 °C (lit.) | bp 231-233 °C (lit.) | bp 103-106 °C/20 mmHg (lit.), 217 °C (lit.) | bp - |
| mp −13-−11 °C | mp - | mp 26-28 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index n |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?