Merck
88730
(S)-1-{(RP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-[Bis-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-2-[(1S)-1-(dicyclohexylphosphino)-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J007-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H56FeO2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
710.69
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97%
form
solid
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C37H51O2P2.C5H5.Fe/c1-25-21-32(22-26(2)36(25)38-6)41(33-23-27(3)37(39-7)28(4)24-33)35-20-14-19-34(35)29(5)40(30-15-10-8-11-16-30)31-17-12-9-13-18-31;1-2-4-5-3-1;/h14,19-24,29-31H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t29-;;/m0../s1
InChI key
QYTRSAIHSZHSTP-UJXPALLWSA-N
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)