Merck
88508
Bis-[tris-(3-(heptadecafluoroctyl)-phenyl)-phosphin]-palladium(II)-dichlorid
≥95% (31P-NMR)
Synonym(e):
Bis-[tris-(3-(perfluoroctyl)-phenyl)-phosphin]-palladium(II)-dichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C84H24Cl2F102P2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3210.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (31P-NMR)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3cccc(c3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6cccc(c6)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Application
Katalysator für Stille - und Suzuki Kopplung in Fluorous Biphase Systems (FBS)
Other Notes
Perfluoro-tagged Pd complexes as catalysts for Stille couplings in a fluorous biphase system, palladium-catalyzed Suzuki couplings.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)