Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Segment
concentration
~20% in methanol (T)
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
DCFYRBLFVWYBIJ-UHFFFAOYSA-M
Application
- A lipophilic base in the study of its effect on optical pCO2 sensors.
- A lipophilic organic base in the preparation of nanobeads, which are used as sensors for the detection of acidic and basic gases.
- A starting material for the preparation of ionic liquid named tetraoctylammonium 2-methyl-1-naphthoate, which is used in the extraction of 2,3-butanediol from H2O.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration ~20% in methanol (T) | concentration 10 wt. % in H2O | concentration ~25% in methanol (T) | concentration ~40% in H2O (T) |
| form liquid | form liquid | form - | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| anion traces bromide (Br-): ≤500 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?