Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]4N(BF4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641292
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Tetrahexylammonium-tetrafluoroborat, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
mp
90-92 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
QNJIMRNKXMJLJQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?