Fortfahren mit
86142
4-Sulfo-calix[4]aren Natriumsalz
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
25,26,27,28-Tetrahydroxy-calix[4]aren-5,11,17,23-tetrasulfonsäure Natriumsalz, Calix[6]aren-4-sulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 499,00
€ 374,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H24-xO16S4Nax
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
5221495
MDL number:
UNSPSC Code:
12350000
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 374,25
Listenpreis€ 499,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤3% methanol
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
[Na].Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4.Na/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35;/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);/q;+1/p-1
InChI key
GZPNIEYNWYONCE-UHFFFAOYSA-M
General description
4-Sulfocalix[4]arene is a cyclic oligomer, which is prepared by hydroxyalkylation of phenol and aldehyde. It belongs to the family of calixarenes with repeating phenolic units connected via methylene groups forming a macrocyclic molecule. It has an amphiphilic nature with different functional groups that make it useful in drug delivery systems. It shows potential applications in various fields such as analysis and separation, enzyme mimetic systems and self-assembly membranes.
Application
4-Sulfocalix[4]arene sodium salt is an amphiphilic calix[n]arene that can be used as a coupling agent for organic molecules and metal complexes because of its hydrophobic (aromatic ring) and hydrophilic (SO3-) environments.
Other Notes
Water-soluble calixarene; complexing agent, e.g. for lanthanides; Regioselective acid catalyst
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5552342048494904
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
97%
description
technical, ≥90% (T)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥90% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
-
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
mp
-
mp
138-141 °C (lit.)
mp
≥300 °C
impurities
≤3% methanol
impurities
≤25% water
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)