Wichtige Dokumente
860239
L-Methioninol
98%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Amino-4-methylthio-1-butanol, (S)-2-Amino-4-methylmercapto-1-butanol, L-Methioninol
About This Item
Assay
98%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]21/D −12.7°, c = 1.4 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.5216 (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CSCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
InChIKey
MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?