Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101802
eCl@ss:
26010602
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
dispersion
concentration
5 mg/mL
diam. × L
60 nm ± 5 nm × 40 μm ± 5 μm
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?