Direkt zum Inhalt
802182
Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Synonym(e):
PLGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
feed ratio
lactide:glycolide (50:50)
mol wt
average Mw 100,000
composition
lactide:glycolide (50:50)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Features and Benefits
Kontrollierte Freisetzung von bioaktiven Mitteln, Nähten und bioabsorbierbaren Implantaten.
Physical form
Biokompatibles, biologisch abbaubares Polymer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactid-co-glycolid)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)