Merck
79989
Tetrabutylammoniumcyanid
≥80%, crystals, technical grade
Synonym(e):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium cyanide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CN)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
233-926-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3598808
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetrabutylammoniumcyanid, technical, ≥80%
grade
technical
Quality Segment
assay
≥80%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES string
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrabutylammonium cyanide can be used as a catalyst:
  • For the deprotection of aliphatic thioacetate to synthesize free thiols in the presence of a protic solvent.
  • In the O-TMS cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers in the presence of trimethylsilyl cyanide (TMSCN).
  • For the ring expansion of β-lactams to synthesize γ-lactams through a bond cleavage of the β-lactam in the presence of acetonitrile.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammoniumcyanid
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)