Direkt zum Inhalt
797464
7-Amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
color
faint yellow
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI key
DJQMEIQMZYMIIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)