Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
functional group
ketone, sulfone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H17NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h4-7H2,1-3H3
InChI key
YXFLECMRQFDZGN-UHFFFAOYSA-N
Application
This spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers. It provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
Synthesis of Novel Azaspiro[3.4]octanes as Multifunctional Modules in Drug Discovery
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?