Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 634,00 € 475,50 |
Über diesen Artikel
€ 475,50
Listenpreis€ 634,00Sparen Sie 25%Produktname
Graphene ink, for gravure printing, with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable
description
Electrodes
Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
resistivity
0.003-0.008 Ω-cm (thermally annealed 250 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm)
particle size
≤3 μm
surface tension
30-35 dyn/cm
viscosity
0.75-3.00 Pa.s (shear viscosity at 100 s-1, 25 °C)
bp
213-218 °C (Terpineol)
density
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
General description
Application
Curing Condition: 250-350 °C, 20-30 min
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for gravure printing, with ethyl cellulose in terpineol, gravure printable | description for inkjet printing, photonically annealable | description for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable | description for screen printing, with ethyl cellulose in terpineol, screen printable |
| particle size ≤3 μm | particle size ≤3 μm | particle size ≤3 μm | particle size ≤3 μm |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| greener alternative category | greener alternative category , Enabling | greener alternative category | greener alternative category |
| surface tension 30-35 dyn/cm | surface tension 28-36 dyn/cm | surface tension 30 dyn/cm | surface tension - |
| description Electrodes | description Electrodes | description Electrodes | description Electrodes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Graphene ink
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8000-41-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?