Fortfahren mit
793752
p-Toluidine-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH313C6H4NH2
Molekulargewicht:
113.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-WBJZHHNVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
793698790362604798
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1313734-69-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)