Merck
78664
(R)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)-propionsäure, L-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
158 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
InChI key
NCQJBPXXRXOIJD-OAHLLOKOSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)