Fortfahren mit
78166
N-(4-Phenylbenzyliden)benzylamin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N-(4-Biphenylylmethylen)-benzylamin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3303002
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
58-62 °C (lit.)
functional group
amine, imine, phenyl
SMILES string
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChI key
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Other Notes
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
690570488208395021
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
95%
form
powder
form
powder
form
-
form
-
mp
58-62 °C (lit.)
mp
39-43 °C
mp
10 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl, imine
functional group
amine, phenyl
functional group
-
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)