Merck
779709
1-Azido-4-(trifluormethoxy)-benzol -Lösung
0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F3N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.12
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10425646
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
concentration
0.25 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)