Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-325-1
Beilstein/REAXYS Number:
4007967
MDL number:
Assay:
≥99.0% (titration)
Form:
powder or crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder or crystals
SMILES string
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChI key
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate can be utilized as a precursor for the synthesis of:
- 3-bromo-1,10-phenanthroline and 3,8-dibromo-1,10-phenanthroline by treating with bromine.
- Copper phenanthroline complex by reacting with isonitrosothiazolylbenzothiazolylmethanide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthrolin -hydrochlorid Monohydrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?