Fortfahren mit
772437
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-O-β-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-threonine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
€ 305,25
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 973,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H38N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
670.66
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 305,25
Listenpreis€ 407,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +55.0°, c = 1% in chloroform
mp
178-183 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]1O[C@H](C)[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C33H38N2O13/c1-16(27(31(40)41)35-33(42)44-14-25-23-12-8-6-10-21(23)22-11-7-9-13-24(22)25)45-32-28(34-17(2)36)30(47-20(5)39)29(46-19(4)38)26(48-32)15-43-18(3)37/h6-13,16,25-30,32H,14-15H2,1-5H3,(H,34,36)(H,35,42)(H,40,41)/t16-,26-,27+,28-,29+,30-,32+/m1/s1
InChI key
OXLCJWGAUPPZQJ-ZNHCDWFHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
772445SMB00298A7791
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
97%
assay
95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]22/D +55.0°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]25/D 27.5 to 33.5 °, c = 0.5% (w/v) in water
mp
178-183 °C
mp
-
mp
-
mp
170 -185  °C ((338 - 365 °F ))
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)