Direkt zum Inhalt
765783
3-Methylencyclobutancarbonitril
97% (GC)
Synonym(e):
1-Cyan-3-methylencyclobutan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461
density
0.912 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
SMILES string
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
InChI key
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.9 °F
Flammpunkt (°C)
58.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)