Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
mp
35-40 °C
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
InChI key
QLILRKBRWXALIE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
225.0 °F
Flammpunkt (°C)
107.2 °C
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?