Merck
735779
Magnesium
ingot, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Magnesium element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.31
EC Number:
231-104-6
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
assay
≥99% trace metals basis
form
ingot
autoignition temp.
950 °F
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × W × H
100 mm × 100 mm × 50 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)