Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16BF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9019838
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4
density
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.BF4/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;2-1(3,4)5/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridinium based ionic liquid
Application
4MBPBF4 has been used in the preparation of the SWNT-polymer composite films to improve the dispersion of SWNTs and conductivity of the composites (SWNT= singlewalled carbon nanotubes). The use of 4MBPBF4 as a reaction media during derivatization of dimethyl sulfate with dibenzazepine, accelerates the rate of the reaction.[1] It can also be used to modify carbon paste electrode, which leads to high sensitivity, selectivity and low detection limit for both potassium ferricyanide and dopamine by cyclic voltammetric technique.
Other Notes
Lipase catalyzed kinetic resolution in ionic liquids with improved enantioselectivity
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?