Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.18
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
MEHQ as inhibitor
refractive index
n
density
1.023 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-7(9)8-5-4-6-10-2/h3H,1,4-6H2,2H3,(H,8,9)
InChI key
RWJGITGQDQSWJG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?