Merck
712604
O-(2-Azidoethyl)-O′-methyl-undecaethylenglykol
≥90% (NMR)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H51N3O12
Molekulargewicht:
585.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (NMR)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (NMR)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C25H51N3O12/c1-29-4-5-31-8-9-33-12-13-35-16-17-37-20-21-39-24-25-40-23-22-38-19-18-36-15-14-34-11-10-32-7-6-30-3-2-27-28-26/h2-25H2,1H3
InChI key
FXVJBKLBTILMNA-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)